4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307204-1G OR307204-250MG OR307204-5G
APOSOR307204-1GEA 150 EUR
APOSOR307204-1G APOSOR307204-250MG APOSOR307204-5G
4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
Formula: C₁₁H₁₇NO₃
MW: 211,258 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658538
Núm. CAS: 117977-18-1