1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
Proveedor: Apollo Scientific
OR307245-1G OR307245-250MG
APOSOR307245-1GEA 574 EUR
APOSOR307245-1G APOSOR307245-250MG
1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₉Cl
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15527175
Núm. CAS: 10292-67-8