2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cyclopropylphenylboronic acid, (2-Cyclopropylphenyl)boronic acid
OR307248-1G
OR307248-5G
OR307248-250MG
APOSOR307248-1GEA
155
EUR
APOSOR307248-1G
APOSOR307248-5G
APOSOR307248-250MG
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Formula:
C₉H₁₁BO₂ MW: 161,993 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12760762 Núm. CAS: 1373393-41-9 |