3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(3-Cyclopropylphenyl)boronic acid
OR307249-100MG
OR307249-1G
OR307249-5G
APOSOR307249-100MGEA
161
EUR
APOSOR307249-100MG
APOSOR307249-1G
APOSOR307249-5G
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Formula:
C₉H₁₁BO₂ MW: 161.993 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11110340 Núm. CAS: 1049730-10-0 |