4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR307260-1G
OR307260-250MG
OR307260-5G
APOSOR307260-1GEA
224
EUR
APOSOR307260-1G
APOSOR307260-250MG
APOSOR307260-5G
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazole
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazole
Formula:
C₃H₂BrIN₂ MW: 272,87 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28975225 Núm. CAS: 27258-14-6 |