3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307261-1G OR307261-5G
APOSOR307261-1GEA 102 EUR
APOSOR307261-1G APOSOR307261-5G
3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₂BrIN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27988092
Núm. CAS: 27258-15-7