3,4-Dibromo-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307262-1G OR307262-250MG
APOSOR307262-1GEA 120 EUR
APOSOR307262-1G APOSOR307262-250MG
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₂Br₂N₂
MW: 225,869 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159639
Núm. CAS: 5932-18-3