3,4-Diiodo-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307263-1G OR307263-250MG
APOSOR307263-1GEA 261 EUR
APOSOR307263-1G APOSOR307263-250MG
3,4-Diiodo-1H-pyrazole 95%
3,4-Diiodo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₂I₂N₂
MW: 319,87 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26793484
Núm. CAS: 6645-70-1