Ethyl 3,5-dibromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307287-1G OR307287-250MG OR307287-5G
APOSOR307287-1GEA 284 EUR
APOSOR307287-1G APOSOR307287-250MG APOSOR307287-5G
Ethyl 3,5-dibromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3,5-dibromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₆Br₂N₂O₂
MW: 297,932 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22372689
Núm. CAS: 1017802-86-6