4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307288-1G OR307288-250MG OR307288-5G
APOSOR307288-1GEA 213 EUR
APOSOR307288-1G APOSOR307288-250MG APOSOR307288-5G
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine 97%
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formula: C₄H₇N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08272068
Núm. CAS: 64781-79-9