3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307290-1G OR307290-250MG
APOSOR307290-1GEA 72.5 EUR
APOSOR307290-1G APOSOR307290-250MG
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₀BrN₃O₃
MW: 264,077 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30721068
Núm. CAS: 1639858-77-7