4,5-Diiodo-3-methyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Diiodo-5-methyl-1H-pyrazole
OR307291-1G OR307291-5G
APOSOR307291-1GEA 34.8 EUR
APOSOR307291-1G APOSOR307291-5G
4,5-Diiodo-3-methyl-1H-pyrazole
4,5-Diiodo-3-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₄I₂N₂
MW: 333,897 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20484310
Núm. CAS: 6715-87-3