4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307300-1G OR307300-250MG
APOSOR307300-1GEA 364 EUR
APOSOR307300-1G APOSOR307300-250MG
4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₀ClIN₂O
MW: 300,525 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31537585
Núm. CAS: 2197054-81-0