3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307303-1G OR307303-250MG
APOSOR307303-1GEA 102 EUR
APOSOR307303-1G APOSOR307303-250MG
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466493
Núm. CAS: 31163-84-5