3-Bromo-5-iodopyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307307-1G OR307307-250MG
APOSOR307307-1GEA 241 EUR
APOSOR307307-1G APOSOR307307-250MG
3-Bromo-5-iodopyrazole 98%
3-Bromo-5-iodopyrazole
Formula: C₃H₂BrIN₂
MW: 272.87 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32203992
Núm. CAS: 1015779-70-0