2-Amino-3,6-dimethylquinoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3,6-dimethyl-1-azanaphthalene hydrochloride, 3,6-Dimethylquinolin-2-amine hydrochloride
OR307517-1G OR307517-5G
APOSOR307517-1GEA 293 EUR
APOSOR307517-1G APOSOR307517-5G
2-Amino-3,6-dimethylquinoline hydrochloride
2-Amino-3,6-dimethylquinoline hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₂N₂·ClH
MW: 208,687 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10703335
Núm. CAS: 1170838-15-9