2-Amino-3,8-dimethylquinoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307518-1G OR307518-5G
APOSOR307518-1GEA 301 EUR
APOSOR307518-1G APOSOR307518-5G
2-Amino-3,8-dimethylquinoline hydrochloride
2-Amino-3,8-dimethylquinoline hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₂N₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10703337
Núm. CAS: 1170807-70-1