2-Amino-3-ethylquinoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307520-1G OR307520-5G
APOSOR307520-1GEA 301 EUR
APOSOR307520-1G APOSOR307520-5G
2-Amino-3-ethylquinoline hydrochloride
2-Amino-3-ethylquinoline hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₂N₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10703338
Núm. CAS: 1170053-53-8