(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-acetonitrile hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307543-1G OR307543-250MG
APOSOR307543-1GEA 516 EUR
APOSOR307543-1G APOSOR307543-250MG
(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-acetonitrile hydrochloride
(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-acetonitrile hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₂N₂·ClH
MW: 208,687 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01529685
Núm. CAS: 627098-24-2