cis-2-Aminomethyl-cyclohexylamine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307557-1G OR307557-250MG
APOSOR307557-1GEA 1010 EUR
APOSOR307557-1G APOSOR307557-250MG
cis-2-Aminomethyl-cyclohexylamine dihydrochloride
cis-2-Aminomethyl-cyclohexylamine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₆N₂·2ClH
MW: 201,137 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052861
Núm. CAS: 1212366-42-1