trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR307559-1G OR307559-250MG
APOSOR307559-1GEA 1190 EUR
APOSOR307559-1G APOSOR307559-250MG
trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
Formula: C₇H₁₆N₂
MW: 128,215 g/mol
Pto. Ebullición: 87…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06799044
Núm. CAS: 24716-89-0
UN: 2735
ADR: 8,II