diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR307562-1G OR307562-250MG
APOSOR307562-1GEA 699 EUR
APOSOR307562-1G APOSOR307562-250MG
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₉NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07783751
Núm. CAS: 1212286-70-8