3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR307568-1G OR307568-250MG
APOSOR307568-1GEA 648 EUR
APOSOR307568-1G APOSOR307568-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258128
Núm. CAS: 282524-95-2