3-(Bromomethyl)-1H-indole, N-BOC protected 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30757-1G OR30757-5G
APOSOR30757-1GEA 94.4 EUR
APOSOR30757-1G APOSOR30757-5G
3-(Bromomethyl)-1H-indole, N-BOC protected 97%
3-(Bromomethyl)-1H-indole, N-BOC protected
Formula: C₁₄H₁₆BrNO₂
Pto. de fusión: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05864361
Núm. CAS: 96551-21-2