3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307571-1G OR307571-250MG
APOSOR307571-1GEA 197 EUR
APOSOR307571-1G APOSOR307571-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
Formula: C₁₄H₂₅NO₄
MW: 271,353 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03003684
Núm. CAS: 458529-74-3