cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR307583-1G OR307583-250MG
APOSOR307583-1GEA 507 EUR
APOSOR307583-1G APOSOR307583-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257,326 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863638
Núm. CAS: 1175673-63-8