cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR307584-1G
OR307584-250MG
APOSOR307584-1GEA
648
EUR
APOSOR307584-1G
APOSOR307584-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
Formula:
C₁₂H₂₁NO₄ MW: 243.299 g/mol Pto. de fusión: 101…102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05863640 Núm. CAS: 1212127-10-0 |