(1R,2R,3S,5R)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR307585-1G OR307585-250MG
APOSOR307585-1GEA 962 EUR
APOSOR307585-1G APOSOR307585-250MG
(1R,2R,3S,5R)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
(1R,2R,3S,5R)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₇H₃₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863642
Núm. CAS: 705949-04-8