(1S,2S,3R,5S)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR307586-1G OR307586-250MG
APOSOR307586-1GEA 962 EUR
APOSOR307586-1G APOSOR307586-250MG
(1S,2S,3R,5S)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
(1S,2S,3R,5S)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₇H₃₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863643
Núm. CAS: 705949-12-8