cis-(6-Amino-cyclohex-3-enyl)-methanol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307590-1G OR307590-250MG
APOSOR307590-1GEA 772 EUR
APOSOR307590-1G APOSOR307590-250MG
cis-(6-Amino-cyclohex-3-enyl)-methanol hydrochloride
cis-(6-Amino-cyclohex-3-enyl)-methanol hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO·ClH
MW: 163,645 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143989
Núm. CAS: 1212171-08-8