cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307591-1G OR307591-250MG
APOSOR307591-1GEA 772 EUR
APOSOR307591-1G APOSOR307591-250MG
cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₉NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366570
Núm. CAS: 1212211-92-1