diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-methanol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307593-1G OR307593-250MG
APOSOR307593-1GEA 772 EUR
APOSOR307593-1G APOSOR307593-250MG
diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-methanol hydrochloride
diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-methanol hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO·ClH
MW: 177,672 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143122
Núm. CAS: 205639-89-0