cis-2-Hydroxymethyl-1-methyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307596-1G OR307596-250MG
APOSOR307596-1GEA 739 EUR
APOSOR307596-1G APOSOR307596-250MG
cis-2-Hydroxymethyl-1-methyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
cis-2-Hydroxymethyl-1-methyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₇NO·ClH
MW: 179,688 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366579
Núm. CAS: 1212253-95-6