cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307598-1G OR307598-250MG
APOSOR307598-1GEA 897 EUR
APOSOR307598-1G APOSOR307598-250MG
cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
Formula: C₇H₁₅NO·ClH
MW: 165,661 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07783056
Núm. CAS: 1212406-48-8