1-[Amino-(4-bromo-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307611-1G
OR307611-250MG
APOSOR307611-1GEA
739
EUR
APOSOR307611-1G
APOSOR307611-250MG
1-[Amino-(4-bromo-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol hydrochloride
1-[Amino-(4-bromo-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol hydrochloride
Formula:
C₁₇H₁₄BrNO·ClH MW: 364,664 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07366594 Núm. CAS: 1170560-78-7 |