1-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
OR307614-1G OR307614-250MG
APOSOR307614-1GEA 656 EUR
APOSOR307614-1G APOSOR307614-250MG
1-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-2-ol
1-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-2-ol
Formula: C₁₈H₁₇NO
MW: 263,334 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260390
Núm. CAS: 561052-59-3