6,7-Dimethoxy-3,4-1H-isoquinoline-1-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR307616-1G OR307616-250MG
APOSOR307616-1GEA 739 EUR
APOSOR307616-1G APOSOR307616-250MG
6,7-Dimethoxy-3,4-1H-isoquinoline-1-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
6,7-Dimethoxy-3,4-1H-isoquinoline-1-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
Formula: C₁₇H₂₃NO₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863624
Núm. CAS: 738629-59-9