3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
OR307622-1G OR307622-250MG
APOSOR307622-1GEA 574 EUR
APOSOR307622-1G APOSOR307622-250MG
3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol
3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol
Formula: C₉H₁₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412684
Núm. CAS: 109647-95-2