(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-3-yl)-methanol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307631-1G OR307631-250MG
APOSOR307631-1GEA 1100 EUR
APOSOR307631-1G APOSOR307631-250MG
(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-3-yl)-methanol hydrochloride
(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-3-yl)-methanol hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇NO₃·ClH
MW: 259,729 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505885
Núm. CAS: 886997-74-6