(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
OR307633-1G OR307633-250MG
APOSOR307633-1GEA 590 EUR
APOSOR307633-1G APOSOR307633-250MG
(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propan-1-ol
(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propan-1-ol
Formula: C₁₄H₂₁NO₃
MW: 251,321 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10703290
Núm. CAS: 142976-45-2