[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307640-1G OR307640-250MG
APOSOR307640-1GEA 665 EUR
APOSOR307640-1G APOSOR307640-250MG
[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₂₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437526
Núm. CAS: 892874-24-7