1-(1-Amino-ethyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307641-1G OR307641-250MG
APOSOR307641-1GEA 549 EUR
APOSOR307641-1G APOSOR307641-250MG
1-(1-Amino-ethyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
1-(1-Amino-ethyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₃NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437528
Núm. CAS: 915781-01-0