1-(1-Aminobutyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307642-1G OR307642-250MG
APOSOR307642-1GEA 549 EUR
APOSOR307642-1G APOSOR307642-250MG
1-(1-Aminobutyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
1-(1-Aminobutyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₇NO·ClH
MW: 251.752 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437529
Núm. CAS: 915781-02-1