1-(1-Amino-2-methyl-propyl)naphthalen-2-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307643-1G OR307643-250MG
APOSOR307643-1GEA 549 EUR
APOSOR307643-1G APOSOR307643-250MG
1-(1-Amino-2-methyl-propyl)naphthalen-2-ol hydrochloride
1-(1-Amino-2-methyl-propyl)naphthalen-2-ol hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₇NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437530
Núm. CAS: 915781-03-2