[2,2-Dimethyl-1-(2-oxo-ethyl)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR307644-1G OR307644-250MG
APOSOR307644-1GEA 1430 EUR
APOSOR307644-1G APOSOR307644-250MG
[2,2-Dimethyl-1-(2-oxo-ethyl)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
[2,2-Dimethyl-1-(2-oxo-ethyl)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₂₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437531
Núm. CAS: 892874-26-9