cis-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307645-1G OR307645-250MG
APOSOR307645-1GEA 607 EUR
APOSOR307645-1G APOSOR307645-250MG
cis-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
cis-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₁NO₂·ClH
MW: 177,629 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669705
Núm. CAS: 142035-00-5