(1S,2R)-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307646-1G OR307646-250MG
APOSOR307646-1GEA 1300 EUR
APOSOR307646-1G APOSOR307646-250MG
(1S,2R)-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
(1S,2R)-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₁NO₂·ClH
MW: 177,629 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112726
Núm. CAS: 132487-40-2