(1R,2S)-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307647-1G OR307647-250MG
APOSOR307647-1GEA 1190 EUR
APOSOR307647-1G APOSOR307647-250MG
(1R,2S)-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
(1R,2S)-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₁NO₂·ClH
MW: 177,629 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112725
Núm. CAS: 131783-54-5