3-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-heptanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR307655-1G OR307655-250MG
APOSOR307655-1GEA 739 EUR
APOSOR307655-1G APOSOR307655-250MG
3-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-heptanoic acid
3-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-heptanoic acid
Formula: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367.438 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412497
Núm. CAS: 683219-85-4