diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
Proveedor: Apollo Scientific
OR307660-1G OR307660-250MG
APOSOR307660-1GEA 672 EUR
APOSOR307660-1G APOSOR307660-250MG
diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09475433
Núm. CAS: 885096-06-0